Learn More
Corning™ Tubes de culture à fond plat en verre borosilicaté PYREX™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
17 ml
29.5 ml
Longueur (métrique):
125 mm
145 mm
Diamètre (métrique):
16 mm
20 mm
Diamètre du filetage:
15-415
18-415
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Description
Conditionnés dans des emballages faciles à ouvrir et à utiliser
• Meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques
• Meilleure résistance à la chaleur et aux produits chimiques
Spécification
Spécification
| Type de conception | Filetés |
| Capacité (métrique) | 17 ml |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec | Idéaux pour l’utilisation avec des échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique |
| Type d’étiquette | Aucun |
| Conditionnement | En vrac |
| Diamètre du filetage | 15-415 |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |