Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Extra-Long, Bent Handle Spoons
Ideal for sampling and dispensing of powders, granules and liquids
375.00€ - 410.00€
Spécification
Quantité | 100 / boîte |
---|---|
Longueur (métrique) de la poignée | 30 cm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16856916
|
SP Bel-Art™
F36947-0010 |
10 mL |
410.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16866916
|
SP Bel-Art™
F36947-0020 |
20 mL |
375.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Long handle allows sampling from a distance reducing the risk of contamination
- Handle is bent at bowl to facilitate easier retrieval of samples, including from within tall containers
- Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
- High density polyethylene (HDPE) spoons heat sealed in individual polyethylene bags
- Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
- Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Spécification
100 / boîte | |
30 cm |