Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Extra-Long, Bent Handle Spoons
Ideal for sampling and dispensing of powders, granules and liquids
Marque:  SP Bel-Art™ F36947-0010
Code produit. 16856916
  • 410.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le long manche permet l’échantillonnage à distance, ce qui réduit le risque de contamination
  • La poignée est pliée au niveau du bol pour faciliter la récupération des échantillons, y compris dans les récipients de grande taille
  • Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
  • Cuillères en polyéthylène haute densité (PEHD) thermoscellées en sachets individuels en polyéthylène
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10^-6)
  • Lot estampillé pour un suivi précis ; livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Spécification
10 mL
7,7 cm
2,9 cm
100 / boîte
30 cm