Learn More
SP Bel-Art™ Sterileware Extra-Long, Bent Handle Spoons
Ideal for sampling and dispensing of powders, granules and liquids
Marque: SP Bel-Art™ F36947-0020
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 37.00000kg
Description
- Le long manche permet l’échantillonnage à distance, ce qui réduit le risque de contamination
- La poignée est pliée au niveau du bol pour faciliter la récupération des échantillons, y compris dans les récipients de grande taille
- Fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA et à l’UE ; sans danger pour l’alimentation, les médicaments et l’usage cosmétique
- Cuillères en polyéthylène haute densité (PEHD) thermoscellées en sachets individuels en polyéthylène
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma (SAL 10^-6)
- Lot estampillé pour un suivi précis ; livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
20 mL | |
8,8 cm | |
3,8 cm |
100 / boîte | |
30 cm |