Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes Kimtech™ Pure W4
Lingettes Kimtech Pure™ W4, adaptées aux environnements de salles blanches de classe ISO 4 ou supérieure. Parfait pour l’essuyage à sec des équipements et surfaces critiques dans les industries pharmaceutiques, biotechnologiques, médicales et de transformation des aliments. 22,8 cm (l). Double emballage
Marque:  Kimberly-Clark™ 7646
86.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24309" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11797968
  • 118.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Faible peluchage, feuilles de base blanches 100 % PP
  • Parfait pour les industries pharmaceutiques, de biotechnologie de haute technologie, de dispositifs médicaux et de transformation des aliments
  • Compatible avec les environnements de salle blanche ISO classe 4 ou supérieure
  • Résistant aux acides, aux bases et aux solvants
  • Double emballage avec revêtement intérieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Essuyeur sec
229 mm
Classe ISO 4
500 Paquet
229 mm
Polypropylène
Blanc
Documents
Product Information
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Lingettes Kimtech™ Pure W4 > Dimensions : 229 x 229 mm