Learn More
Brady™ Sécurité de chaîne maximale
Plus sûre que les câbles en acier.
Marque:  Brady™ 805845
Code produit. 11736925
Description
Description
  • Fourni avec un manchon en tissu qui protège les peintures et le chrome contre les dommages
Spécification
Spécification
Chaîne
CHAIN SECURITY 8 MM 2 PK
Sécurité de chaîne maximale : 8 mm de dia.
2/boîte
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Brady™ Sécurité de chaîne maximale > Dia. : 8 mm