Learn More
Day Impex™ Machine à glace sèche Dilvac™
Obtenez un bloc de glace sèche pour un laboratoire de la manière la plus rapide possible. La machine à glace sèche Day Impex™ Dilvac™ est un moyen compact et sûr d’accéder immédiatement à la glace sèche au besoin.
Marque:  Day Impex™ 300001
Code produit. 12318717
  • 1135.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Compact et léger
  • Ne nécessite aucune connexion électrique
  • Produit un bloc de 1 kg en moins de 2 minutes
  • Connectez l’appareil à un récipient de dioxyde de carbone et ouvrez le robinet
  • Doit être un cylindre pour liquide équipé d’un siphon interne
  • Inclut des instructions faciles à suivre
  • NE PAS MANIPULER la glace sèche sans gants
Spécification
Spécification
Un bloc de 80 x 110 x 180 mm
160 mm
160 mm
Bois
Avec insert en polystyrène
1 kg
5 à 6 blocs avec un cylindre de 34 kg
Machine à glace sèche
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Day Impex™ Machine à glace sèche Dilvac™ > Poids métrique :∣1 kg