Learn More
Brady™ Sécurité de chaîne maximale
Plus sûre que les câbles en acier.
Marque:  Brady™ 805846
Code produit. 15693537
  • 272.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fourni avec un manchon en tissu qui protège les peintures et le chrome contre les dommages
Spécification
Spécification
Chaîne
CHAIN SECURITY 10 MM 2 PK
Sécurité de chaîne maximale : 10 mm de dia.
2/boîte
Nom du produit
Brady™ Sécurité de chaîne maximale > Diamètre : 10mm