Learn More
Köttermann Armoire mobile à deux portes
Cette armoire mobile à deux portes offre un espace de stockage polyvalent avec deux portes pour protéger les articles stockés.
Marque:  Köttermann 315-00095
416.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17352109
  • 803.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Espace de rangement polyvalent
  • Mobile avec des roues verrouillables
  • Dispose de deux portes pour protéger les articles stockés
  • Nombreuses tailles et configurations disponibles
Spécification
Spécification
Blanc
516 x 1200 x 590 mm
Revêtement époxy
Gauche et droite
Aucun
Aucun
Oui
Mobile
À charnières
Acier
2
Aucun
Plastique avec freins
Acier