Learn More
Abeba™ Chaussures 31392 avec contrôle de l’électricité statique
Propriétés antistatiques et traitement Sanitized™.
149.00€ - 158.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Caoutchouc |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15628897
|
Abeba™
31392/36 |
36 |
149.00€
1 paire |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15638897
|
Abeba™
31392/37 |
37 |
154.00€
1 paire |
Expédition estimée: 10-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15648897
|
Abeba™
31392/38 |
38 |
158.00€
1 paire |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15658897
|
Abeba™
31392/39 |
39 |
149.00€
1 paire |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15668897
|
Abeba™
31392/40 |
40 |
153.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15678897
|
Abeba™
31392/41 |
41 |
149.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15688897
|
Abeba™
31392/42 |
42 |
153.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15698897
|
Abeba™
31392/43 |
43 |
153.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15608907
|
Abeba™
31392/44 |
44 |
153.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15618907
|
Abeba™
31392/45 |
45 |
149.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15628907
|
Abeba™
31392/46 |
46 |
158.00€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15638907
|
Abeba™
31392/47 |
47 |
149.00€
1 paire |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en composite
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3553)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Microfibre | |
Caoutchouc | |
Composite |
Blanc | |
Antidérapant | |
31392 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 31392 avec contrôle de l’électricité statique