Learn More
Abeba™ Chaussures 31392 avec contrôle de l’électricité statique
Propriétés antistatiques et traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 31392/44
Code produit. 15608907
  • 153.00€ / 1 paire
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Microfibre
  • Blanc
  • Embout de sécurité en composite
  • Semelle intermédiaire en PU
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3553)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Microfibre
Antidérapant
31392
Blanc
44
Caoutchouc
Composite
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 31392 avec contrôle de l’électricité statique > Taille : 44