Learn More
Abeba™ Chaussures 31392 avec contrôle de l’électricité statique
Propriétés antistatiques et traitement Sanitized™.
Marque: Abeba™ 31392/45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en composite
- Semelle intermédiaire en PU
- Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc spécial
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3553)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
31392 |
Blanc | |
45 | |
Caoutchouc | |
Composite |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussures 31392 avec contrôle de l’électricité statique > Taille : 45
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu