Learn More
Thermo Scientific™ Seringues étanches aux gaz, manuelles, à aiguille amovible pour instruments GC
Utilisez les seringues à aiguille amovible Thermo Scientific™ pour une introduction manuelle, précise et reproductible des échantillons dans les instruments GC, avec ou sans aiguille.
Marque: Thermo Scientific™ 365K3041
105.28 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Bénéficiez de la durabilité, de la clarté et de la précision des seringues à aiguille amovible manuelles Thermo Scientific™. Utilisées pour l’injection manuelle d’échantillons dans les instruments de chromatographie en phase gazeuse (GC) avec ou sans aiguille, elles fournissent une précision et une reproductibilité qui vous donnent confiance dans les résultats analytiques, jour après jour. Choisissez parmi plusieurs tailles et types. Ces seringues sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
DurabilitéLa conception améliorée des seringues permet :
- Une meilleure résistance aux solvants
- Une plus grande plage de températures
- Une souplesse de fonctionnement supérieure
- Une durée de vie prolongée et une amélioration du cycle de vie
Clarté
Les seringues sont fournies avec une échelle noire nette et facile à lire qui facilite la distribution homogène des échantillons avec les seringues manuelles et qui permet l’identification facile des seringues pour échantillonneur automatique installées.
Précision
La conception améliorée de la seringue permet de supprimer les zones où l’échantillon peut être piégé et provoquer potentiellement un transfert :
- Meilleur ajustement entre la pointe de piston et l’insert en PTFE à la position zéro
- Meilleur ajustement entre l’insert en PTFE et le corps en verre
- Meilleure fixation de l’aiguille fixe
En outre, la réduction de la quantité d’adhésif provenant du circuit de liquide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.
Spécification
Étanche aux gaz ; 1 ml ; 50 mm L ; calibre 23, amovible | |
50 mm | |
Non | |
1 de chaque | |
50 mm | |
Échantillonneurs automatiques AS200 / AS800 |
Calibre 23 | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille amovible | |
365 RN235 | |
1 ml | |
Biseau | |
365RN235 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
9Minutes
11Secondes
34 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
60Heures
9Minutes
11Secondes
34Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
14Minutes
48Secondes
25