Learn More
Koettermann™ Armoire standard pour acides et bases, en PP, 520 x 600 x 1920mm
L’armoire standard Koettermann™ pour les acides et les bases, en PP, offre une capacité de stockage adaptée pour répondre à une variété de besoins en laboratoire. Elle est aussi particulièrement adaptée au stockage des acides et des bases.
Marque: Koettermann™ 377-00002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Armoire haute, pour acides / bases
- Deux portes
- Quatre tiroirs
Spécification
520 x 600 x 1920 mm | |
Acides et bases | |
2 |
À charnière droite | |
4 tiroirs, sans ventilateur | |
Armoire à bases et acides |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Koettermann™ Armoire standard pour acides et bases, en PP, 520 x 600 x 1920mm > Inclut : 4 tiroirs, sans ventilateur, porte à charnière droite
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu