Learn More
Metro™ Kits d’unités mobiles à rail supérieur Super Erecta™
Stockage à haute densité et facile d’accès
Marque: Metro™ TTM24K3
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 12.33600kg
Includes: Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux
Description
Les systèmes de stockage à rail supérieur augmentent la capacité de stockage et la facilité d’accès grâce aux rails de guidage. Cette conception permet d’avoir des allées ouvertes éliminant ainsi les espaces difficiles à atteindre, donne lieu à un système de stockage interchangeable / modulaire et permet un nettoyage plus facile.
- Les unités mobiles se déplacent le long d’un rail ancré permettant d’accéder facilement à toutes les étagères
Informations sur la commande
- Les étagères sont commandées séparément
- Un kit nécessaire par unité mobile
Spécification
Montants, roulettes / canaux de roulette, tampons en forme de donut et ensembles de roulements à rouleaux, matériel, manchons fendus | |
15,3 kg | |
Kit d’unité mobile | |
66,7 cm | |
Metroseal Green Epoxy | |
Acier |
26,25 po | |
24 po | |
34 lb | |
Système de stockage Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ | |
61 cm |