Learn More
Sampling Systems™ Bidon de stockage en acier inox
Une conception robuste et hygiénique les rend adaptées aux applications les plus exigeantes. Le bidon de stockage Sampling Systems™ en acier inox est doté d’une finition de très haute qualité et est fourni avec des poignées latérales robustes, un couvercle, un joint et un cerclage à pince.
498.00€ - 1190.00€
Spécification
Type de produit | Récipient de stockage |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Comprend | Couvercle, pince et joint en silicone |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15849581
|
Sampling Systems™
A126-10 |
10 L |
498.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15859581
|
Sampling Systems™
A126-100 |
100 L |
905.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15869581
|
Sampling Systems™
A126-150 |
150 L |
1125.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15879581
|
Sampling Systems™
A126-200 |
200 L |
1190.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15889581
|
Sampling Systems™
A126-25 |
25 L |
616.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15899581
|
Sampling Systems™
A126-50 |
50 L |
735.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Barils ouverts de qualité pharmaceutique et chimique avec couvercles
- Formats de 5 L à 200 L (plus grands formats disponibles sur demande)
- Construction robuste et de haute qualité
- Pièces de contact fabriquées en acier inox 316L
- Intérieur sans fissure
- Couvercle fixé avec cerclage à pince (acier inox 304)
- Joint de couvercle ; caoutchouc de silicone acceptable FDA
- Bord supérieur hygiénique
- Avec poignées latérales
- Bonne construction GMP entièrement soudée
Spécification
Récipient de stockage | |
Acier inoxydable | |
Couvercle, pince et joint en silicone |