Learn More
Sampling Systems™ Bidon de stockage en acier inox
Une conception robuste et hygiénique les rend adaptées aux applications les plus exigeantes. Le bidon de stockage Sampling Systems™ en acier inox est doté d’une finition de très haute qualité et est fourni avec des poignées latérales robustes, un couvercle, un joint et un cerclage à pince.
Marque:  Sampling Systems™ A126-150
Code produit. 15869581
  • 1125.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Barils ouverts de qualité pharmaceutique et chimique avec couvercles
  • Formats de 5 L à 200 L (plus grands formats disponibles sur demande)
  • Construction robuste et de haute qualité
  • Pièces de contact fabriquées en acier inox 316L
  • Intérieur sans fissure
  • Couvercle fixé avec cerclage à pince (acier inox 304)
  • Joint de couvercle ; caoutchouc de silicone acceptable FDA
  • Bord supérieur hygiénique
  • Avec poignées latérales
  • Bonne construction GMP entièrement soudée
Spécification
Spécification
Récipient de stockage
Acier inox
612 mm
150 L
Couvercle, pince et joint en silicone
570 mm