Learn More
Sampling Systems™ Bidon de stockage en acier inox
Une conception robuste et hygiénique les rend adaptées aux applications les plus exigeantes. Le bidon de stockage Sampling Systems™ en acier inox est doté d’une finition de très haute qualité et est fourni avec des poignées latérales robustes, un couvercle, un joint et un cerclage à pince.
Marque: Sampling Systems™ A126-200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Barils ouverts de qualité pharmaceutique et chimique avec couvercles
- Formats de 5 L à 200 L (plus grands formats disponibles sur demande)
- Construction robuste et de haute qualité
- Pièces de contact fabriquées en acier inox 316L
- Intérieur sans fissure
- Couvercle fixé avec cerclage à pince (acier inox 304)
- Joint de couvercle ; caoutchouc de silicone acceptable FDA
- Bord supérieur hygiénique
- Avec poignées latérales
- Bonne construction GMP entièrement soudée
Spécification
Récipient de stockage | |
Acier inox | |
800 mm |
200 L | |
Couvercle, pince et joint en silicone | |
570 mm |