Learn More
Ohaus™ Poids en acier inox, OIML F1, OH
Poids de conception à corps unique ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances 0IML F1
84.90€ - 208.00€
Spécification
Classification | Poids OIML F1 |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Tolérance | Satisfait ou dépasse OIML F1 |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15673384
|
Ohaus™
11117041 |
100 g |
84.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15683384
|
Ohaus™
11117042 |
200 g |
96.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15742854
|
Ohaus™
11117044 |
1 kg |
208.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En acier inox
- Inclut un boîtier de poids
- Conception à corps unique sans cavité d’ajustement
Spécification
Poids OIML F1 | |
Acier inoxydable | |
Satisfait ou dépasse OIML F1 |