Learn More
Ohaus™ Poids en acier inox, OIML F1, OH
Poids de conception à corps unique ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances 0IML F1
Marque: Ohaus™ 11117042
99.40 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox
- Inclut un boîtier de poids
- Conception à corps unique sans cavité d’ajustement
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Poids, 200 g, OIML F1, OH | |
Acier inoxydable | |
Satisfait ou dépasse OIML F1 |
Poids OIML F1 | |
200 g |