Learn More
Swann-Morton™ Scalpels chirurgicaux en acier inoxydable
Pratiques dans les environnements utilisateur : au sein de l’unité de soins, dans les services d’urgence ou de traumatologie ou même en extérieur sur le terrain avec les ambulanciers. Les scalpels chirurgicaux en acier inoxydable Swann-Morton™ sont fournis dans des emballages individuels à ouverture facile.
Marque: Swann-Morton™ 0510
Description
- Lame en acier inox
- Poignée en PS
- Emballage individuel
- Produit stérile
- Jetable
Spécification
Acier inoxydable | |
n° 23 | |
Stérile |
Utilisée pour réaliser de longues incisions telles que l’incision médiane supérieure de l’abdomen lors du traitement d’un ulcère gastrique perforé | |
Oui | |
Polystyrène |