Learn More
Fisherbrand™ Forceps à pointe ronde en acier inoxydable
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique) du corps:
115 mm
130 mm
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Forceps revêtus de PTFE, fournissant une surface non adhésive à laquelle très peu de substances solides ou liquides adhéreront de façon permanente.
- Résistants aux produits chimiques et autoclavables
- Liaison non protéique et favorise des surfaces bio-inertes
- Aucune quantité critique perdue en raison de l’adhérence
- Aucune accumulation sur les surfaces
- Idéal pour une utilisation dans des conditions de laboratoire strictes
- Excellentes propriétés hydrophobes pour un nettoyage facile et peuvent être stérilisées à la vapeur ou chimiquement
- Avec broche de guidage
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Arrondi |
| Nb par paquet | Pièce |
| Matériau | Acier inox revêtu de PTFE |
| Type de produit | Forceps |
| Hauteur (métrique) du corps | 160 mm |
| Modèle | Mâchoires dentelées |