Learn More
Tenak™ Rack de congélateurs vertical en acier inox pour boîtes cryogéniques
Utilisez les racks de boîtes cryogéniques en acier inox pour congélateurs verticaux Tenak™ pour vos besoins de stockage cryogénique. Les divers racks en acier inox pour congélateurs de laboratoire peuvent accueillir différentes hauteurs et quantités de boîtes.
102.00€ - 225.00€
Spécification
Type de produit | Rack standard |
---|---|
Séparateurs cellulaires | Oui |
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | S’adapte à toute marque et à tout modèle de congélateur |
À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
Code produit | Marque | Capacité | Array | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Array | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15250654
|
Tenak™
TE23122 |
Boîtes (12) | 4 x 3 |
108.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11501825
|
Tenak™
TE23132 |
Boîtes (16) | 4 x 4 |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210674
|
Tenak™
TE23154 |
Boîtes (25) | 5 x 5 |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15290664
|
Tenak™
TE23152 |
Boîtes (20) | 4 x 5 |
120.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15250684
|
Tenak™
TE23182 |
Boîtes (12) | 3 x 5 |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250664
|
Tenak™
TE23138 |
Boîtes (28) | 7 x 4 |
131.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15250704
|
Tenak™
TE23220 |
Boîtes (10) | 2 x 5 |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15210664
|
Tenak™
TE23134 |
Boîtes (20) | 5 x 4 |
191.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15268373
|
Tenak™
TE23124 |
Boîtes (15) | 5 x 3 |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Convient à toutes les marques de congélateurs verticaux
- Acier inox
- Pour des boîtes cryogéniques de diverses capacités
Spécification
Rack standard | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical | |
1 de chaque |
Oui | |
S’adapte à toute marque et à tout modèle de congélateur | |
1 | |
139 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Tenak™ Rack de congélateurs vertical en acier inox pour boîtes cryogéniques