Learn More
Tenak™ Rack de congélateurs vertical en acier inox pour boîtes cryogéniques
Code produit. 15250684 Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (10)
Boîtes (12)
Boîtes (15)
Boîtes (16)
Boîtes (20)
Boîtes (25)
Boîtes (28)
Array:
2 x 5
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 3
5 x 4
5 x 5
7 x 4
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15250684
Marque: Tenak™ TE23182
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les racks de boîtes cryogéniques en acier inox pour congélateurs verticaux Tenak™ pour vos besoins de stockage cryogénique. Les divers racks en acier inox pour congélateurs de laboratoire peuvent accueillir différentes hauteurs et quantités de boîtes.
  • Convient à toutes les marques de congélateurs verticaux
  • Acier inox
  • Pour des boîtes cryogéniques de diverses capacités
Spécification
Séparateurs cellulaires Oui
Type de produit Rack standard
Array 3 x 5
Capacité Boîtes (12)
Matériau Acier inoxydable
Positions 12
Étagères 12
À utiliser avec (application) S’adapte à toute marque et à tout modèle de congélateur
À utiliser avec (équipement) Congélateur vertical
Nb par paquet 1
Quantité 1 de chaque
Largeur (métrique) 139 mm
Hauteur (métrique) 240 mm
Profondeur (métrique) 558 mm