Learn More
Buerkle™ Spatule en acier inoxydable
Instruments universels pour prélever, diviser et mélanger des pâtes, des crèmes, etc.
Marque: Buerkle™ 5313-0300
27.58 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Instruments universels pour prélever, diviser et mélanger des pâtes, des crèmes, etc.- Lame en acier inox V2A (1.4301)
- Poignée en bois
Spécification
Spatule | |
Acier inox V2A | |
Lame en acier inox, poignée en bois |
Instrument universel pour la collecte, la séparation et le mélange de pâtes et de crèmes | |
Bois | |
300 mm |
Vidéos
-
Buerkle Zone samplers Multi sampler, All-layer sampler, Uno sampler