Learn More
IKA™ Accessoire standard MS 3.1
Permet de maintenir en place les récipients pendant le processus d’agitation, adapté à une large gamme d’agitateurs IKA™.
Marque: IKA™ 0003426300
23.71 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour tubes à essai et petits récipients jusqu’à 50 mm de diamètre
- Inclus avec les mini-agitateurs MS 3 basic et MS 3 digital
Spécification
Tubes à essai | |
Accessoire standard MS 3.1 | |
1 |
Jusqu’à 50 mm de diamètre | |
Minishakers MS 3 Basic, MS 3 Digital |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.