Learn More
Nickel Electro™ Couvercle avec pignon en acier inoxydable
Maintenez la stabilité de la température du bain et réduisez l’évaporation grâce à un couvercle en acier inoxydable. Le couvercle à pignon en acier inoxydable Nickel Electro™ Clifton™ minimise la perte de chaleur et réduit l’évaporation.
Marque: Nickel Electro™ SL4-14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inoxydable
- Poignée isolée
- Minimise la perte de chaleur
- Réduit l’évaporation
- Contribue à maintenir la température du bain
Spécification
Couvercle à gâbles en acier inoxydable | |
Bain à agitation de 14 L | |
Acier inoxydable | |
3 ans |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Couvercle avec pignon en acier inoxydable > S’utilise avec : Bain de 14 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu