Learn More
Cytiva Connecteur Luer en PEEK 1/16 po
Ensemble de deux (2) connecteurs mâle/Luer femelle de 1/16 in en polyétheréthercétone pour le raccordement d’une seringue au sommet d’une colonne de chromatographie dans le système de chromatographie ÄKTA.
Marque: Cytiva 18-1112-51
Description
Les systèmes de laboratoire ÄKTA sont des systèmes de chromatographie liquide utilisés pour la purification des protéines à l’échelle du laboratoire de recherche.- Extrémités coniques de la seringue
- Structure en polyétherétheréthercétone (PEEK)
- Raccordements : Luer femelle–mâle de 1/16 in
Spécification
Connecteur | |
Ensemble de 2 | |
Noir |
Mâle conique à Luer femelle 1/16 po | |
PEEK | |
Systèmes de laboratoire ÄKTA, seringue |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
26Heures
23Minutes
4Secondes
8 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
57Heures
23Minutes
4Secondes
8Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Connecteur Luer en PEEK 1/16 po > Raccord mâle 1/16 po à Luer femelle
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu