Learn More
Buerkle™ Jerricans de sécurité en acier inox
Les jerricans de sécurité en acier inox Buerkle™ offrent une sécurité grâce à la protection contre les flammes et à la valve de surpression.
Marque: Buerkle™ 2601-3020
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Poignées en acier inox massif
- Joints en PTFE
- Haut degré de résistance chimique
- Gain d’espace
Spécification
20 L | |
Stockage | |
Bouchons à vis et vanne de dépressurisation | |
345 x 175 x 470 mm | |
470 mm |
Argent | |
Acier inoxydable | |
0,8 mm | |
345 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Jerricans de sécurité en acier inox > 345 x 175 x 470 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu