Learn More
Buerkle™ Jerricans de sécurité en acier inox
Les jerricans de sécurité en acier inox Buerkle™ offrent une sécurité grâce à la protection contre les flammes et à la valve de surpression.
Marque:  Buerkle™ 2601-2020
Code produit. 16445079
  • 1090.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Poignées en acier inox massif
  • Joints en PTFE
  • Haut degré de résistance chimique
  • Gain d’espace
Spécification
Spécification
Jerrican de sécurité
Stockage et transfert
Distributeur précis, valve de surpression, ventilation
345 x 175 x 470 mm
175 mm
20 L
Acier inoxydable
0,8 mm
345 mm
Nom du produit
Buerkle™ Jerricans de sécurité en acier inox > 345 x 175 x 470 mm