Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Seau en acier inox
This Pail is constructed of heavy gauge, 304 stainless steel and features a flat pouring rim.
169.00€ - 325.00€
Spécification
Type de produit | Seau |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | dimCapacityMetric | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | dimCapacityMetric | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11711836
|
Cole-Parmer™ Essentials
07260-22 |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
11794939
|
Cole-Parmer™ Essentials
07270-02 |
308.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
11721836
|
Cole-Parmer™ Essentials
07260-42 |
325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
Description
Seau AISI 304• Fond renforcé 27mm
• Couvercle en option, sauf 22L
• Seau
Spécification
Seau | |
Acier inoxydable | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Essentials Seau en acier inox