Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Seau en acier inox
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Description
Seau AISI 304
• Fond renforcé 27mm
• Couvercle en option, sauf 22L
• Seau
• Fond renforcé 27mm
• Couvercle en option, sauf 22L
• Seau
Spécification
Spécification
| Type de produit | Seau |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Capacité (impériale) | 6.1 gal. |
| Diamètre (impériale) externe | 11.9 in. |
| Hauteur (impériale) | 14.9 in. |
| Hauteur (impériale) avec bouchon | 14.9 in. |
| Quantité | 1 de chaque |