Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Seau en acier inox
Code produit. 11711836 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11711836
Marque: Cole-Parmer™ Essentials 0726022
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This Pail is constructed of heavy gauge, 304 stainless steel and features a flat pouring rim.
Seau AISI 304
• Fond renforcé 27mm
• Couvercle en option, sauf 22L
• Seau
Spécification
Type de produit Seau
Matériau Acier inoxydable
Capacité (impériale) 3.2 gal.
Diamètre (impériale) externe 10 in.
Hauteur (impériale) 12 in.
Hauteur (impériale) avec bouchon 12 in.
Hauteur (métrique) avec bouchon 304,8 mm
Quantité 1 de chaque