Learn More
UVP Transilluminateur modèle M-26XV en acier inox
Peut être utilisé avec n’importe quel système d’imagerie UVP
1345.00€ - 2305.00€
Spécification
Largeur (métrique) | 356 mm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 122 mm |
Type de produit | Transilluminateur |
À utiliser avec (application) | Systèmes d’imagerie UVP |
Alimentation électrique | 230 V, 50 Hz |
Code produit | Marque | Intensity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Intensity | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11756832
|
UVP
95-0180-02 |
Simple |
1345.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11848891
|
UVP
95-0413-02 |
Variable |
2305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La gamme de transilluminateurs Benchtop d’UVP peut être utilisée avec n’importe quel système d’imagerie UVP. Ils utilisent des tubes de 8 W et disposent d’un filtre spécialement conçu qui émet la lumière la plus uniforme possible à partir d’une unité à base de tubes. Les unités sont dotées d’un dessus en acier inox facile à nettoyer et d’un couvercle anti-UV à charnière pour protéger l’utilisateur. Les unités à longueur d’onde unique ont des réglages d’intensité élevée, moyenne et faible qui rendent les unités adaptées à la visualisation et à la coupe de bande. Les unités de longueur d’onde double et 3UV disposent d’un réglage d’intensité unique. Transilluminateur Benchtop simple et double longueur d’onde, dimensions 279 mm x 356 mm x 122 mm, transilluminateur de paillasse 3UV, dimensions 279 mm x 356 mm x 137 mmSpécification
356 mm | |
Transilluminateur | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz | |
302 nm |
122 mm | |
Systèmes d’imagerie UVP | |
230 V | |
Simple | |
UV Benchtop |