Learn More
UVP Transilluminateur modèle M-26XV en acier inox
Peut être utilisé avec n’importe quel système d’imagerie UVP
Marque: UVP 95-0413-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La gamme de transilluminateurs Benchtop d’UVP peut être utilisée avec n’importe quel système d’imagerie UVP. Ils utilisent des tubes de 8 W et disposent d’un filtre spécialement conçu qui émet la lumière la plus uniforme possible à partir d’une unité à base de tubes. Les unités sont dotées d’un dessus en acier inox facile à nettoyer et d’un couvercle anti-UV à charnière pour protéger l’utilisateur. Les unités à longueur d’onde unique ont des réglages d’intensité élevée, moyenne et faible qui rendent les unités adaptées à la visualisation et à la coupe de bande. Les unités de longueur d’onde double et 3UV disposent d’un réglage d’intensité unique. Transilluminateur Benchtop simple et double longueur d’onde, dimensions 279 mm x 356 mm x 122 mm, transilluminateur de paillasse 3UV, dimensions 279 mm x 356 mm x 137 mmSpécification
356 mm | |
279 mm | |
Systèmes d’imagerie UVP | |
230 V, 50 Hz | |
M-26XV | |
50 Hz | |
302 nm |
122 mm | |
Transilluminateur | |
250 x 260 mm | |
250 x 260 mm | |
230 V | |
Variable | |
UV Benchtop |