Learn More
UVP Transilluminateur modèle M-26XV en acier inox
Peut être utilisé avec n’importe quel système d’imagerie UVP
Marque:  UVP 95-0180-02
Code produit. 11756832
  • 1345.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La gamme de transilluminateurs Benchtop d’UVP peut être utilisée avec n’importe quel système d’imagerie UVP. Ils utilisent des tubes de 8 W et disposent d’un filtre spécialement conçu qui émet la lumière la plus uniforme possible à partir d’une unité à base de tubes. Les unités sont dotées d’un dessus en acier inox facile à nettoyer et d’un couvercle anti-UV à charnière pour protéger l’utilisateur. Les unités à longueur d’onde unique ont des réglages d’intensité élevée, moyenne et faible qui rendent les unités adaptées à la visualisation et à la coupe de bande. Les unités de longueur d’onde double et 3UV disposent d’un réglage d’intensité unique. Transilluminateur Benchtop simple et double longueur d’onde, dimensions 279 mm x 356 mm x 122 mm, transilluminateur de paillasse 3UV, dimensions 279 mm x 356 mm x 137 mm
Spécification
Spécification
0,6 A
122 mm
Transilluminateur
100 x 100 mm
1000 x 100 mm
230 V
Simple
UV Benchtop
356 mm
184 mm
Systèmes d’imagerie UVP
230 V, 50 Hz
M-10-E
50 Hz
302 nm