Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles personnalisées, grande embase, en acier inox
Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de style (RN) de 250 μl ou plus.
164.00€ - 383.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Stainless Steel |
Type de produit | Aiguille amovible personnalisée |
À utiliser avec (équipement) | Seringues amovibles (250 μl et plus) |
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Calibre d’aiguille | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10146383
|
Hamilton™
7732-01 |
22 G |
383.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11542525
|
Hamilton™
7806-02 |
22s G |
175.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10268047
|
Hamilton™
7806-05 |
23 G |
175.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10402205
|
Hamilton™
7806-01 |
22 G |
175.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12316309
|
Hamilton™
7732-08 |
23s G |
383.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 28-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11550042
|
Hamilton™
7806-03 |
26 G |
175.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 20-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10051173
|
Hamilton™
7806-04 |
26s G |
179.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12326459
|
Hamilton™
7806-09 |
25 s G |
178.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937335
|
Hamilton™
7806-03 |
26 G |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Disponible dans différentes couleurs
- Fournis par boîtes de 6
- Style et longueurs de pointe personnalisés
- Autoclavables
- Pour les grandes embases
Spécification
Autoclavables | |
Stainless Steel | |
Aiguille amovible personnalisée | |
Seringues amovibles (250 μl et plus) |