Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles personnalisées, grande embase, en acier inox
Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de style (RN) de 250 μl ou plus.
Marque: Hamilton™ 7732-08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible dans différentes couleurs
- Fournis par boîtes de 6
- Style et longueurs de pointe personnalisés
- Autoclavables
- Pour les grandes embases
Spécification
Autoclavable | |
23s G | |
0,64 mm | |
5 ou AS |
Stainless Steel | |
0,12 mm | |
Aiguille amovible personnalisée | |
Seringues amovibles (250 μl et plus) |