Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles personnalisées, grande embase, en acier inox
Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de style (RN) de 250 μl ou plus.
Marque: Hamilton™ 7806-02
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Disponible dans différentes couleurs
- Fournis par boîtes de 6
- Style et longueurs de pointe personnalisés
- Autoclavables
- Pour les grandes embases
Spécification
Autoclavables | |
22s G | |
0,72 mm | |
6/boîte | |
Seringues amovibles (250 μl et plus) |
Stainless Steel | |
0,17 mm | |
Aiguille amovible personnalisée | |
2, 3, ou 4 |