Learn More
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox
Marque: Bochem™ 8631
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plateau à instruments AISI 304
- Couvercle coiffant
- Plateau
- Inclus avec couvercle coiffant.
Spécification
240 x 180 mm | |
40 mm | |
Acier inoxydable | |
180 mm | |
1/boîte |
240 x 180 x 40 mm | |
240 mm | |
Plateau à instruments | |
Couvercle | |
Rectangulaires |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox > Dimensions (L x l x H) : 240 x 180 x 40 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu