Learn More
Bochem™ Bécher gradué avec bec verseur
Une solution idéale pour le stockage en laboratoire.
Marque:  Bochem™ 8391
Code produit. 10212271
  • 1020.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec bec verseur pour faciliter le versement
  • Gradué en incréments de 1 l
  • En acier inox 18 / 10
  • Les couvercles sont commandés séparément
Spécification
Spécification
Bécher gradué
270 mm
300 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Bochem™ Bécher gradué avec bec verseur > Capacité : 15 l ; diamètre extérieur : 270 mm ; hauteur : 300 mm