Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™, PEHD, 20 ml, 500/boîte
Fabriqué en polyéthylène haute densité avec des parois légères pour une efficacité accrue du comptage. Ces flacons LS avec bouchons à vis séparés (taille 22-400) sont conditionnés dans des sachets en polyéthylène de 100 et placés dans un plateau séparé des bouchons.
Marque:  DWK Life Sciences 986710
Code produit. 10335804
  • 214.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 18-09-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en polyéthylène haute densité avec parois légères pour une efficacité accrue du comptage
  • Fabriqués selon des tolérances précises afin d’éviter toute obstruction
  • Conditionnés dans 5 plateaux utilitaires, chaque compartiment du plateau contenant 100 flacons
  • Les plateaux utilitaires servent de moyen de stockage de vos échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Mousse de PE (bouchon)
HDPE
500
Polypropylène
22-400
27 mm
20 ml
Conditionné sous film plastique thermorétracté. Bouchons conditionnés séparément.
61 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™, PEHD, 20 ml, 500/boîte > Bouchon en PP / revêtement en mousse de PE