Learn More
Haleco™ Poudre gélifiante pour acides NeutrAcide
Absorbe et solidifie instantanément tous les déversements d’acide, même pour l’acide fluorhydrique, quelle que soit leur concentration.
Marque:  Haleco™ JLN120B
Code produit. 13277049
  • 394.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • La couleur du produit passe du jaune au rouge avant de revenir à sa couleur initiale lorsque la neutralisation est terminée
  • La solidification des déversements facilite le nettoyage
  • Non toxique et incinérable
  • Utilisée dans l’industrie chimique, les laboratoires et pour les acides des batteries
  • Fournie dans un godet de 9,5 kg
Spécification
Spécification
Carbonate de sodium, cellulose
Poudre gélifiante
Absorption et solidification des acides en laboratoire et dans l’industrie chimique
9,5kg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haleco™ Poudre gélifiante pour acides NeutrAcide > Blanc