Learn More
Sampling Systems™ Pelles économiques en acier inoxydable
Ces pelles économiques sont idéales pour une utilisation industrielle générale.
39.05€ - 61.05€
Spécification
Type de produit | Pelle économique |
---|---|
Matériau | Acier inox (AISI 304) |
Finition | High polish |
À utiliser avec (application) | Application industrielle générale |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15859611
|
Sampling Systems™
A304-120 |
120 ml |
39.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15889611
|
Sampling Systems™
A304-450 |
450 ml |
41.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15849611
|
Sampling Systems™
A304-1000 |
1000 ml |
45.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15869611
|
Sampling Systems™
A304-1500 |
1500 ml |
39.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15879611
|
Sampling Systems™
A304-2000 |
2000 ml |
61.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Fabriquées en acier inoxydable soudé par points 304
- Polissage esthétique
- Petites tâches de construction
- Ne convient pas aux applications BPF en raison de la présence d’interstices
Spécification
Pelle économique | |
Acier inox (AISI 304) | |
High polish | |
Application industrielle générale |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sampling Systems™ Pelles économiques en acier inoxydable