Learn More
Sampling Systems™ Pelles économiques en acier inoxydable
Ces pelles économiques sont idéales pour une utilisation industrielle générale.
Marque:  Sampling Systems™ A304-120
Code produit. 15859611
  • 39.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriquées en acier inoxydable soudé par points 304
  • Polissage esthétique
  • Petites tâches de construction
  • Ne convient pas aux applications BPF en raison de la présence d’interstices
Spécification
Spécification
Pelle économique
120 ml
Application industrielle générale
Acier inox (AISI 304)
High polish
195 mm
Nom du produit
Sampling Systems™ Pelles économiques en acier inoxydable > 120 ml