Learn More
Sampling Systems™ Pelles économiques en acier inoxydable
Code produit. 15889611 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
450 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15889611
Marque: Sampling Systems™ A304450
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces pelles économiques sont idéales pour une utilisation industrielle générale.
  • Fabriquées en acier inoxydable soudé par points 304
  • Polissage esthétique
  • Petites tâches de construction
  • Ne convient pas aux applications BPF en raison de la présence d’interstices
Spécification
Capacité (métrique) 450 ml
Type de produit Pelle économique
Finition Hautement poli
À utiliser avec (application) Application industrielle générale
Matériau Acier inox (AISI 304)
Longueur (métrique) 255 mm