Learn More
asecos™ Récipient d'élimination des déchets acier inoxydable poli
Collecte sûre des chiff ons imbibés de solvants et autres déchets
Marque:  asecos™ 23160
Code produit. 17836346
Description
Description
  • couvercle à fermeture automatique avec amortisseur
  • ouverture par une pédale de grande taille avec surface antidérapante
  • grande poignée ergonomique à l'arrière du récipient pour faciliter le vidage du récipient
  • certifié FM
Spécification
Spécification
50 L
495.00 mm
Gray
18.74 lb.
505.00 mm
21.26 in.
Liquid Disposal Can
19.49 in.
13.2 gal.
540.00 mm
8.5 kg
19.88 in.
Acier inoxydable
Nom du produit
asecos™ Récipient d'élimination des déchets acier inoxydable poli > Capacité : 50 L