Learn More
KGW Isotherm™ Flacon de transport Dewar avec revêtement en acier inox bleu 4 L.
Un excellent récipient pour le stockage et le transport de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique.
Marque: KGW Isotherm™ 1214
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Applications flexibles en laboratoire
- Refroidissement de petits échantillons
- Propriétés isolantes de haute qualité
- Lors du stockage de l’azote liquide, un trou de 2 mm de diamètre au centre du couvercle est nécessaire
- Conception robuste
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Avec couvercle isolant maintenu par deux clips à ressort
- Comprend une poignée en aluminium
Spécification
Trou d’alésage | |
310mm | |
Technique de laboratoire, technique médicale | |
Couvercle | |
71 h | |
4L |
Revêtement bleu | |
165mm | |
385 mm | |
1,4 l/jour | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Acier inoxydable |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KGW Isotherm™ Flacon de transport Dewar avec revêtement en acier inox bleu 4 L. > Capacité : 4 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu