Learn More
ZEOprep™ Classic, Bare Silica
Code produit. 30049013 Tous les produits Zeochem Produits
Click to view available options
:
60 Å, 60 to 200 μm, 5 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 200 à 500 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 200 à 500 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 25 à 40 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 25 à 40 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 40 à 63μ m, Phase : Silice nue, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 60 à 200 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 90 Å Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 90 Å Granulométrie : 40 à 63μ m, Phase : Silice nue, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 90 Å Granulométrie : 60 à 200 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 90 Å Granulométrie : 60 à 200 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 5 kg
Code produit. 30049013
Marque: ZEOprep 302105
Edge
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. ZEOprep irregular shaped silica gel has a high polarity surface, and is ideal for conventional applications suitable for Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography.
  • Standard moisture content of 2 to 4%
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spécification
Granulométrie 40 à 63 μm
Porosité 90 Å
Technique Rétention chromatographique
Qualité Teneur en humidité de 2 à 4 %
Quantité 1 kg
Type Gel de silice
Matériau Gel de silice
Phase Silice nue
Forme des particules Irrégulière