Learn More
ZEOprep™ Classic, Bare Silica
Tous les produits Zeochem Produits
Click to view available options
:
60 Å, 60 to 200 μm, 5 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 200 à 500 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 200 à 500 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 25 à 40 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 25 à 40 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 40 à 63μ m, Phase : Silice nue, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 60 Å Granulométrie : 60 à 200 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 90 Å Granulométrie : 40 à 63 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 90 Å Granulométrie : 40 à 63μ m, Phase : Silice nue, Quantité : 5 kg
Taille des pores : 90 Å Granulométrie : 60 à 200 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 1 kg
Taille des pores : 90 Å Granulométrie : 60 à 200 μm, Phase : Silice nue, Quantité : 5 kg
Description
- Standard moisture content of 2 to 4%
- Irregular Amorphous Silica Gel
- High Purity
- European Manufacture
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- High Chemical and Mechanical Stability
- Narrow Particles Size Distribution
- 20 to 500 μm particles size range
- Available in 60 A or 90 A pore size
- High loadability
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spécification
Spécification
| Granulométrie | 40 à 63 μm |
| Porosité | 90 Å |
| Technique | Rétention chromatographique |
| Qualité | Teneur en humidité de 2 à 4 % |
| Quantité | 5 kg |
| Type | Gel de silice |
| Matériau | Gel de silice |
| Phase | Silice nue |
| Forme des particules | Irrégulière |